Learn More
Honeywell™ Airvisor Kohlenstoffkartusche
Kohlefilter, geeignet für alle Airvisor Atemschutzgeräte.
Marke:  Honeywell™ 1001672
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12662663
  • 132.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für alle Airvisor Modelle
  • Entfernt unangenehme Gerüche
  • Muss nach 1000 Stunden ausgetauscht werden oder wenn unangenehme Gerüche auftreten
  • Lieferung mit zwei Ersatz-O-Ringen
  • Teil eines Atemschutzsystems, das nach EN 14594 zertifiziert ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geruchsneutralisierung
Airvisor Air Respirators
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Honeywell™ Airvisor Kohlenstoffkartusche > Zur Verwendung mit Airvisor-Atemschutzgeräten