Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Quadratische BioAssay-Schalen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10059030
Click to view available options
Höhe (metrisch):
20 mm
25 mm
Oberflächenbehandlung:
Nunclon Delta
Unbehandelt
Packungsgröße:
16 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10059030
Marke: Thermo Scientific™ 166508
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Screening einer großen Anzahl von Kolonien für die Klonierung, Kultivierung von Bakterien, Pilzen und Agar-Diffusions-Assays mit den Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen.
Die vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen sind mit zellkulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen erhältlich und eignen sich für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien, für die Kultivierung von Bakterien und Pilzen und für die Bereitstellung einer geschlossenen Umgebung für andere Kulturgefäße.
  • Verwendung als Feuchtkammer für die Inkubation auf Nunc MicroWell™ Platten
  • Auskleidung mit Filterpapier für die ideale Verwendung als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung
  • Optisch transparent, einsetzbar in automatisierten System
Unbehandelte Schalen
  • Ideal für Screening-Bibliotheken oder zur Klonisolierung
  • Praktisch für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien in der Klonierung
  • Geeignet für die Anzucht von Bakterien und Pilzen und als Feuchtkammer für die Inkubation von Nunc MicroWell Platten
  • Geeignet für Agar-Diffusions-Assays
  • Auskleidung mit Filterpapier für die ideale Verwendung als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung
  • Großer Kultivierungsbereich
  • Für das genomische Screening und Koloniepicking entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 135 ml
Farbe Durchsichtig
Kulturfläche 500 cm2
Form Quadratisch
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta
Typ Multi-Well-Platte
Arbeitsvolumen (metrisch) 135 mL
Anzahl pro Karton 16
Anzahl pro Packung 4
Höhe (metrisch) 25 mm
Höhe (angloamerikanisch) 25 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.