Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Quadratische BioAssay-Schalen
Beschreibung
Screening einer großen Anzahl von Kolonien für die Klonierung, Kultivierung von Bakterien, Pilzen und Agar-Diffusions-Assays mit den Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen.
Die vielseitigen Thermo Scientific™ Nunc™ quadratischen BioAssay-Schalen sind mit zellkulturbehandelten und nicht behandelten Oberflächen erhältlich und eignen sich für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien, für die Kultivierung von Bakterien und Pilzen und für die Bereitstellung einer geschlossenen Umgebung für andere Kulturgefäße.
- Verwendung als Feuchtkammer für die Inkubation auf Nunc MicroWell™ Platten
- Auskleidung mit Filterpapier für die ideale Verwendung als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung
- Optisch transparent, einsetzbar in automatisierten System
Unbehandelte Schalen
- Ideal für Screening-Bibliotheken oder zur Klonisolierung
- Praktisch für das Screening einer großen Anzahl von Kolonien in der Klonierung
- Geeignet für die Anzucht von Bakterien und Pilzen und als Feuchtkammer für die Inkubation von Nunc MicroWell Platten
- Geeignet für Agar-Diffusions-Assays
- Auskleidung mit Filterpapier für die ideale Verwendung als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung
- Großer Kultivierungsbereich
- Für das genomische Screening und Koloniepicking entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 225 ml |
| Kulturfläche | 500 cm2 |
| Form | Quadratisch |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Typ | Multi-Well-Platte |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 225 mL |
| Anzahl pro Karton | 16 |
| Anzahl pro Packung | 4 |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.