Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung der Thermo Scientific™ Nunc™ Multischalen mit Poly-D-Lysin- oder Kollagen-I-Beschichtung.
Marke:  Thermo Scientific™ 152025
574.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16834881
  • 667.00 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bessere Zelladhäsion an der Kulturoberfläche mit der extrazellulären Matrixbeschichtung auf Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes sind hervorragend geeignet für die Kultur von anspruchsvollen Zellen, die sich nicht an standardmäßig zellkulturbehandelte Oberflächen binden.
  • Aseptisch steril und pyrogenfrei
  • Poly-D-Lysin ist ein chemisch synthetisiertes Beschichtungsmaterial ohne tierische Anteile
  • Kollagen I ist tierischen Ursprungs
Garantie: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1,9 cm²
1 ml
86 mm
20
Poly-D-Lysin
24
86 mm
1 ml (Well)
Multi-Schale
5
Klar
Aseptisch hergestellt
128 mm
Round, Flat Bottom (F-well)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes > 24 Well; 1,9 cm² Kulturfläche; 1 ml Arbeitsvolumen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.