Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, nicht steril, 5er-Packung
BIOPHARMA
Diese Mikrotiterplatten wurden für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen.
Marke:  Thermo Scientific™ 269620
92.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10078850
  • 137.00 € / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well-Mikrotiterplatten sind für die Robotik, automatisierte Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert. 96-Well-Mikrotiterplatten werden für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und das Screening neuer Verbindungen verwendet. Der flache Boden ist ideal für mikroskopische und optische Messungen. Die hohe Qualität der Platten sorgt für konsistente und zuverlässige Ergebnisse.
  • Transparentes Polystyrol besitzt ausgezeichnete optische Eigenschaften und ist ideal für optische Messungen.
  • Unbehandeltes Polystyrol ist hydrophob und eignet sich für das Wachstum von Suspensionskulturen, die sich ohne Adhäsion vermehren und wachsen können.
  • Unbehandelte Oberflächen eignen sich bestens, um in Ihrem Labor selbst Beschichtungen hinzuzufügen
  • Die Platten wurden für Roboter, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme optimiert.
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Ohne Deckel
8 x 12
Nunc
Mikrotiterplatte
96
Unbehandelt
60
Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
96F-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril (5 St./Packung, 60/Karton)
5/Packung, 60/Karton
Transparent
Polystyrol
Unsteril
Flacher Boden (F-Well)
5
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1425078 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/04/2025 Catalog Number269620
Chargennummer1425077 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/03/2025 Catalog Number269620
Chargennummer1424831 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/03/2025 Catalog Number269620
Chargennummer185138 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog Number269620
Chargennummer185648 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/03/2025 Catalog Number269620
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Platte, unbehandelte Oberfläche, kein Deckel, nicht steril, 5er-Packung > F96-Well-Platte, unbehandelt, transparent, ohne Deckel, nicht steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.