Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrol-Platten
Artikelnummer. 11997944 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Klar
Schwarz
Transparent
Weiß
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
180 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 11997944
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Bestandteilen
Kompatibel mit automatisierten Anlagen.
  • Polystyrol
  • Platten ohne Deckel einfach stapelbar
  • In flachen oder runden Well-Formen erhältlich
  • Nicht steril
  • Unbehandelt und mit gleichmäßigen Oberflächeneigenschaften
  • Deckel ist separat erhältlich (12-565-511)
  • Cat.-Nr. 12-565-501 ist farblos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 80 Kartons
Farbe Transparent
Produkttyp Mikrotiterplatte
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch)  50-250 μL/well
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Antibiotika-Screenings, zellbasierte Assays und Screening von Stoffen
Menge 80/Karton