Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Züchten Sie Zellen direkt auf dem Objektträger mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Marke: Thermo Scientific™ 154526
Beschreibung
Züchten, färben und untersuchen Sie Zellen direkt auf dem Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, bestehend aus einer herausnehmbaren Polystyrol-Medienkammer, die an einem herkömmlichen Objektträger aus Glas befestigt ist. Die Oberfläche des Objektträgers ist speziell für die Kultur adhärenter Zellen behandelt. Erhältlich in 1-, 2-, 4- und 8-Well-Formaten.
- Steril und erhältlich mit 1, 2, 4 oder 8 Kammer(n)
- Mit passender Abdeckung, welche einen Gasaustausch erlaubt und dabei die Verdunstung minimiert
- Demontagewerkzeug (enthalten) erleichtert die Trennung der Kammer vom Objektträger
- Superfrost™ Schriftfeld erleichtert die Beschriftung
- Nicht-fluoreszierender Objektträger, Glas mit abgerundeten Ecken
- Biokompatibler Kleber
- Objektträger mit inertem, hydrophobem Kammerrand
- Behandelt für hervorragende Anheftung und Wachstum von Zellen
- Demontagewerkzeug in jeder Packung
- Nur für Forschungszwecke
Im Lieferumfang enthalten:
Demontagewerkzeug
Hinweis:
SuperFrost™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Erie Scientific.
Spezifikation
4 | |
Polystyrol | |
Zellkultur | |
0.5 bis 1.0 ml | |
16 | |
Steril |
1,7 cm2 | |
Kammerobjektträger-System | |
RS-Glas | |
Durchsichtiger Polystyrol-Deckel mit Griffen an der Oberseite und Seite für aseptische Manipulationen | |
74 x 25 mm | |
Durchsichtig |
Nur für Forschungszwecke