Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Rührer
Präzise Rührkontrolle sowie höchste Sicherheit für alle Routineprotokolle.
Marke:  Fisherbrand™ S88850205
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15333538
  • 434.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führen Sie Ihre Routineprotokolle mit präziser Steuerung des Rührvorgangs bei höchster Sicherheit aus. Dieses Gerät ist in drei Größen erhältlich, wodurch eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten gegeben ist, von der Mikrochemie bis zum Produktionsbetrieb.
Fortschrittliche Technologie
  • Rühren bei niedriger Drehzahl, ständige Drehzahlregelung und starkes magnetisches Kopplungssystem
Flexible, robuste Bauweise
  • Heizplatte wahlweise aus Keramik oder Aluminium
  • Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
  • Spritzschutzschild optional lieferbar
  • Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen
  • Mit Rührstab
Zertifizierungen
cCSAus (100- bis 120-V-Modelle), CE (230-V-Modelle)
Compliance
RoHS-konform
Serviceleistungen
3 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min
230 V
10,25 x 10,25 in.
230 V, 50/60 Hz
UK/EU/CN
Keramik
16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
26 x 26 cm
50/60 Hz
Rührer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Rührer > 10,25 x 10,25 in., Keramik, 230 V, 50/60 Hz, EU-Stecker