Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Barometer
Erneut kalibrierbare Einheit
Marke:  H-B Instrument™ B61502-0300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17580685
  • 112.62 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit schwarzen Linien und Zahlen
  • Loch für Wandmontage vorhanden
  • Nach der Einstellung automatisch anpassen
  • Geeignet für Arbeiten in Höhen unter 6562 ft. (2000 m)
Spezifikation
Spezifikation
3938
2,5 in.
Kunststoff
Barometer
64 mm
64 mm
Name des Produkts
H-B Instrument™ Durac™ Barometer > Kunststoff; Durchm.:2,5 Zoll (64mm); Bereich:940 bis 1070 mbar, 705 bis 800 mm