Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde
Diese Universalröhren mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die gewohnte Kryolagerung in Dewar-Gefäßen.
Marke: Thermo Scientific™ 374500
739.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24325" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die automatisierungsfreundlichen Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde zur Verbesserung der Effizienz und des Durchsatzes Ihrer Probenlagerung. Das Klappdeckelgestell bietet ANSI SBS-Stellfläche, die mit Automatisierungsplattformen für die Handhabung von Flüssigkeiten und die Lagerung von Proben kompatibel ist. Die Röhrchen sind verfügbar im Gestell oder als Großpackung; mit 2D-Barcodes oder ohne Codierung. Leere Gestelle sind ebenfalls erhältlich.
Skalierbar
- Röhrchen und Gestell eignen sich für Anwendungen sowohl mit kleinem als auch großem Durchsatz.
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Sind für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10 x 10 Arrays geeignet
- Außengewinde verringert Kontamination
- Automatisch auswählbar im Universal Latch Gestell
Innovatives Universal-Verschlusskappendesign
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Dauerhaft gebundener, einzigartiger 2D-Barcode wird unten an jeder Röhre für eine problemlose Identifizierung und Verfolgung der Proben eingebrannt
- 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen sofort den 2D-Barcode jedes Röhrchens, das danach in einer Applikation oder Datenbank registriert wird oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jede Röhre entspricht SAL 10-6 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Güteklasse VI hergestellt
Spezifikation
Naturfarben | |
Steril | |
Naturfarben | |
Flachboden | |
Außengewinde | |
Weißes Feld und Graduierungen | |
48/Pk. | |
2D auf Röhrchenboden |
Externally-threaded Universal Tube | |
Nunc Universalröhrchen mit 2D-Code in Klappdeckelgestell | |
1.8 ml | |
Kunststoff | |
Kryobank | |
480/Cs. | |
10 bags of 48 tubes |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1422902 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2025 | 374500 |
1268854 | Konformitätsbescheinigung | 15/11/2019 | 374500 |
1260567 | Konformitätsbescheinigung | 30/07/2019 | 374500 |
1249487 | Konformitätsbescheinigung | 20/02/2019 | 374500 |
1235869 | Konformitätsbescheinigung | 12/10/2018 | 374500 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.