Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhren mit Außengewinde
Diese Universalröhren mit Außengewinde können Sie in großen Aufbewahrungssystemen verwenden oder in kleineren Systemen für die gewohnte Kryolagerung in Dewar-Gefäßen.
N.V. - 1205.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Externally-threaded Universal Tube |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Verschlussfarbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 1.8 ml |
Bodenform | Flachboden |
Produktcode | Marke | Barcode | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Barcode | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13496103
![]() |
Thermo Scientific™
374500 |
2D auf Röhrchenboden | 10 bags of 48 tubes |
778.00 €
480 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13406113
![]() |
Thermo Scientific™
374501 |
Keine | 10 Racks mit 48 Röhrchen |
521.00 €
480 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13416113
![]() |
Thermo Scientific™
374502 |
2D auf Röhrchenboden | Großpackung |
824.00 €
480 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13426113
![]() |
Thermo Scientific™
374503 |
Keine | Großpackung |
N.V.
480 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15583724
![]() |
Thermo Scientific™
374500-BR |
2D auf Röhrchen, 2D linear und für Menschen lesbar auf Gestell | 10 Racks mit 48 Röhrchen |
1205.00 €
480 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15593724
![]() |
Thermo Scientific™
374501-BR |
2D, linear und für Menschen lesbar auf Gestell | 10 Racks mit 48 Röhrchen |
884.00 €
480 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Verwenden Sie die automatisierungsfreundlichen Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml-Universalröhrchen mit Außengewinde zur Verbesserung der Effizienz und des Durchsatzes Ihrer Probenlagerung. Das Klappdeckelgestell bietet ANSI SBS-Stellfläche, die mit Automatisierungsplattformen für die Handhabung von Flüssigkeiten und die Lagerung von Proben kompatibel ist. Die Röhrchen sind verfügbar im Gestell oder als Großpackung; mit 2D-Barcodes oder ohne Codierung. Leere Gestelle sind ebenfalls erhältlich.
Skalierbar
- Röhren und Gestell eignen sich für Anwendungen sowohl mit kleinem als auch großem Durchsatz
- Mit Messlinien und weißem Feld für handschriftliche Kennzeichnungen
- Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Behältern zur Tiefkühllagerung für 10x10 Arrays
- Außengewinde verringert Kontamination
- Automatisch auswählbar im Universal Latch Gestell
Innovative Universalkappe
- Einteilige Konstruktion mit eingearbeiteter Dichtung
- Können weder von Hand noch mit automatischen Verschlusswerkzeugen überdreht werden
- Dichtung aus thermoplastischem Elastomer-Material ist geeignet für die Lagerung bei Raumtemperatur bis hinunter zur Gasphase von Flüssigstickstoff
Sichere Rückverfolgbarkeit
- Zur problemlosen Identifizierung und Verfolgung der Proben wird der dauerhafte, einmalige 2D-Barcode unten an jeder Röhre eingebrannt
- Die 2D-Barcode-Lesegeräte erkennen den 2D-Barcode jeder Röhre sofort, die danach in einer App oder Datenbank registriert wird oder über verschiedene Exportfunktionen integriert werden kann
- Scannen Sie die Röhren für Zugriff auf die Probeninformationen und die Bestimmung des Inhalts
- 374502NOV trägt einen 1D (linearen) Barcode und einen für Menschen lesbaren Code auf der Seite, der dem 2D-Barcode unten am Rohr entspricht
Strengste Qualitätskontrolle
- Jedes Lagerungsröhrchen mit 2D-Barcode wird zur Sicherstellung der Lesbarkeit gescannt
- Die Barcodes werden zur Verhinderung von Duplikaten mit den zuvor zugewiesenen Codes in der Datenbank verglichen
- Jedes Röhrchen entspricht SAL 106 und wird aus Kunststoffen der medizinischen Güteklasse VI hergestellt
Spezifikation
Externally-threaded Universal Tube | |
Naturfarben | |
Flachboden | |
Außengewinde | |
Weißes Feld und Graduierungen | |
Steril |
Naturfarben | |
1.8 ml | |
Kunststoff | |
Kryobank | |
480/Cs. |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.