Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C8 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720214.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Octyl | |
Octyl | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
350 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Analytische HPLC |
Analysesäule | |
4,6 mm | |
Hydrophob | |
150 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
120 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
6,50% | |
No | |
EC-Säule |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C8 HPLC-Säulen > ID:4,6mm, Länge:150mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur