Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Phenyl-(Ph)-Umkehrphasen-HPLC-Säule, 3 μm, 4,6 x 150 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 5 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 30903-154630
322.06 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10170923
  • 768.42 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Trennung bestimmter aromatischer Verbindungen und mäßig polarer Verbindungen
  • Die Retentionseigenschaften ähneln denen von Hypersil MOS
  • Alternative Auswahl zu C8
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar. Auch in 10 μm erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
150 mm
2 bis 8
170 m²/g
Phenyl (Ph)
5%
No
4.6 mm
3 μm
120 Å
Gehäuse L11
Phenyl (Ph)
Umkehrphase
Umkehrphase