Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 Protect I EC-Säule für die HPLC, Modell 720170
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720170.40
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
60 °C | |
Silika mit schützender Polargruppe und Monomermodifikation | |
11% | |
Ja | |
EC-Säule |
4 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |