Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761125.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
18% | |
5 μm | |
110 Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja |
1 bis 11 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Trennung von Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Arzneimitteln | |
Kugelförmig | |
Gehäuse L1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC > ID:3mm; Partikelgröße:Gehäuse 5um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur