Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC
225.00 €
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 18% |
---|---|
pH | 1 bis 11 |
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 110 Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10485103
|
Macherey-Nagel™
761124.30 |
3 mm | 3 μm |
225.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10011872
|
Macherey-Nagel™
761125.30 |
3 mm | 5 μm |
225.00 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12448567
|
Macherey-Nagel™
761124.40 |
4 mm | 3 μm |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12458567
|
Macherey-Nagel™
761125.40 |
4 mm | 5 μm |
225.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
18% | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja |
1 bis 11 | |
110 Å | |
NUCLEODUR™ C18 Gravity | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Trennung von Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Arzneimitteln | |
Kugelförmig | |
Gehäuse L1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Gravity CC-Vorsäulen für die HPLC