Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 HD HPLC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 13 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720196.40
Spezifikation
Silika | |
Octyl | |
0,8 ml/min | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
Kugelförmig | |
2 bis 8 | |
C8 HD | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
13% | |
Ja | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
4 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Hochdichtes Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Analytische HPLC |