Learn More
WTW™ Thermostatic Cabinet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16351868
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Feste Tür
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16351868
Marke: WTW™ 208450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The WTW™ compact Thermostatic Cabinet is designed for up two OxiTop™ IS 12 stirring platforms. It is easy to integrate into the working environment and perfectly suited for standard applications.
  • Thermostatschränke für Oxitop™ Respirometer
  • Geeignet für BSB, OECD 301F, Bodenatmung und anaeroben Abbau
  • Die Temperatur kann in 1 K-Schritten zwischen 10 °C und 40 °C eingestellt werden
  • Umweltfreundliches Kältemittel R600a
  • Zwei interne Stecker für den Anschluss von Rührplattformen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 180 l
Zur Verwendung mit (Geräte) Für bis zu zwei OxiTop™ IS 12 Rührwerke
Anzahl Einschübe Ein
Temperaturbereich (metrisch) 10°bis 40 °C
Ausführung der Tür Feste Tür
Enthält Zwei interne Steckdosen und feste Tür
Modell TS 608/2 i
Kältemittel Umweltfreundliches Kältemittel R600 A
Temperaturauflösung 1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0,5 K
Abmessungen (L x B x H) 600 x 600 x 850 mm (außen)
Innenbreite (metrisch) 513 mm
Innenhöhe (metrisch) 702 mm
Innentiefe (metrisch) 441 mm