Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA System, allows users to detect sub-picogram amounts of residual DNA from CHO cell line in under 5 hours.
Marke:  Applied Biosystems™ 4402085
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30000682
  • 3480.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
resDNASEQ CHO DNA Control
• CHO DNA Control, 30 ng/μL, 40 μL, store at –15 to –25°C
• DNA Dilution Buffer (DDB), 7 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
resDNASEQ CHO DNA Real-Time PCR Reagents
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0.75 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use, protect from light
• CHO DNA Assay Mix (10X), 300 μL, store at –15 to –25°C, protect from light
• Negative Control (water), 1.0 mL, store at –15 to –25°C before first use and 2−8°C after first use
Kit
CHO
resDNASEQ™
Trockeneis
Assay Kit only
Primer-Sonde
qPCR
FAM
100 reactions
100 Reaktionen
Name des Produkts
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative CHO DNA Kits > Assay Kit only