Learn More
Thermo Scientific Chemicals NP-40-Lysepuffer
Artikelnummer. p-7041936
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15403489
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60766.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
NP40 Cell Lysis Buffer is suitable for the preparation of cell extracts to be analyzed by Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA, and Western blotting. It can also be used as a wash buffer for immunoprecipitation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
NP40 Cell Lysis Buffer ist für die Präparation von Zellextrakten geeignet, die mit dem Antibody Bead Immunoassay (Luminex), ELISA und Western Blotting analysiert werden. Er kann auch als Waschpuffer für Immunpräzipitationsreaktionen verwendet werden.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Dieser Puffer enthält: 50 mM Tris-HCl (pH 7.4), 150 mM NaCl, 1 %NP-40 und 5 mM EDTA. Inkubieren Sie die Zellen in 5 Puffervolumen auf Eis für 10 – 30 Minuten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Format Flüssig
Menge 500 mL