Description
- Standardmäßige RS-232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
- Plattform aus Edelstahl
- Zwei verstellbare Füße, mit denen der Anwender die Waage nivellieren kann
- Nivellieranzeige vorn – während des Nivelliervorgangs muss man nicht mehr hinten auf die Waage schauen
- Intelligentes Design und robuste Konstruktion – kleine Stellfläche spart Platz auf dem Labortisch und bietet gleichzeitig eine große Wägeoberfläche
- Das große, helle Display mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht ein einfaches Ablesen der Ergebnisse.
- Vier mechanische Tasten ermöglichen die einfache Bedienung grundlegender Anwendungsmodi.
- Wägemodi umfassen Wiegen, Teilezählung und Prozentwägung
- Beinhaltet AC Adapter
- Zertifizierungen: FCC, CE
- Zwei Jahre Garantie
Specifications
Specifications
| Kalibrierung | Intern |
| Zertifizierung/Konformität | GLP mit optionaler Druckerkonformität |
| Anschlusstyp | RS232 |
| Fassungsvermögen | 2200 g |
| Displaytyp | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Lesbarkeit | 0,01 g |
| Enthält | AC-Adapter |
| Linearität | 0,02 g |
| Min. Probengewicht | 20 g |
| Modell | FPRS2202 |
| Show More |