Learn More
Fisherbrand™ NOVOsil™ Silikon-Schlauch, transluzent
Dank der guten Elastizitätseigenschaften auch für erhöhte mechanische Belastungen im Labor geeignet. Fisherbrand™ NOVOsil™ Lichtdurchlässige Silikonschläuche sind neutral, ungiftig und werden talkumfrei geliefert.
Marke: Fisherbrand™ 1178-3416
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Flexibel und weich
- Geeignet für Schlauchpumpen
- Beständig gegen Schimmel, Wasser, Strahlung und Lichteinwirkung
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit sterilen Lösungen
- Anwendungen umfassen Pharmazie und Biotechnologie
- Nicht empfohlen für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, verdünnte Säuren und Alkalien
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
10 mm | |
15 mm | |
Ideal für die Pharmazeutik, Biotechnologie, Übertragung steriler Flüssigkeiten | |
Durchscheinend | |
1 bar |
Autoklavierbar | |
Silikon | |
25 m | |
-40 °C | |
Flexibel | |
250 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.