Learn More
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten
Das Kit enthält Komponenten für Regaleinheiten, die für zusätzliche Mobilität auf Schienen passen
Marke: Metro™ LBTM24K3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Metro Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ und Metromax i™ Regalsystemen
- Das Set enthält acht 74 in. (188 cm) hohe UP-Pfosten, vier Rollen mit V-Nut, eine mittlere Laufrolle aus Edelstahl, Stoßfänger in Donut-Form, Befestigungsklemmen und andere Befestigungsteile
Bestellinformation
Bestellen Sie ein Set für jedes System mit doppelter Tiefe. Regalböden nicht inbegriffen.
Spezifikation
Kit für mobile Geräte | |
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Regalsystem | |
24 Zoll | |
61 cm | |
Stahl |
Metroseal Green Epoxy | |
Acht 74 in hohe Pfosten, vier V-Nut-Rollen, eine mittlere Laufrollenbaugruppe aus Edelstahl, Ringstoßfänger, Befestigungshalterungen und andere Befestigungsteile | |
24 in. | |
61 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Doppeltiefe qwikTRAK™ Kits für mobile Einheiten > Metroseal 3 mit Microban; 24 Zoll (610 mm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur