Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Mini Protein Gels, 3 to 8%, 1.0 mm, 2D-well
Trennungsbereich: 36 bis 500 kd; Trennungstyp: Denaturierung, nativ; Zur Verwendung mit: Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini
Marke: Invitrogen™ EA0376BOX
220.40 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
- Können auch mit dem Tris-Glycine Native Running Buffer verwendet werden, um native Proteine besser als mit dem Tris-Glycin-Gelsystem aufzutrennen
- Hergestellt aus hochreinen, streng qualitätskontrollierten Reagenzien: Tris-Basis, Essigsäure, Acrylamid, Bis-Acrylamid, TEMED, APS und hochreines Wasser
- Enthalten keine SDS
2D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Jede Packung enthält 10 Gele. Im Kühlschrank lagern (2 – 8 °C). Nicht einfrieren. Die Haltbarkeit beträgt 6 Monate. | |
3 bis 8% | |
1,0 mm | |
Seite Gradient | |
36 bis 500 kDa | |
2D-Well | |
Novex™, NuPAGE™ | |
Nasseis | |
1,0 mm | |
8 cm | |
8 cm |
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini | |
Mini | |
Tris-Acetat | |
Protein | |
Denaturierend, nativ | |
Molekulargewicht | |
Jeweils | |
ZOOM™ | |
2D-Well | |
8 cm | |
8 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
18020671_EA037 | Analysenzertifikat | 26/07/2018 | EA03755BOX,EA03752BOX,EA0376BOX,EA0375BOX |
12120434 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EA0376BOX |
13010435 | Analysenzertifikat | 19/07/2017 | EA0376BOX |
13031853 | Analysenzertifikat | 13/04/2017 | EA0376BOX |
13022651 | Analysenzertifikat | 13/04/2017 | EA0376BOX |