Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 8-Channel Pipette
The Neon NxT Electroporation System 8-Channel Pipette is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
Marke: Invitrogen™ NEON8P
Beschreibung
The Neon NxT Electroporation System 8-Channel Pipette is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. No. NEON18S). Each Neon NxT Electroporation System with 1-Channel and 8-Channel Pipettes (Cat. Nos. NEON18S and NEON18SK) comes with an 8-channel pipette. Those looking to upgrade their Neon NxT Electroporation System with the 1-Channel Pipette (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK) should pursue the Neon NxT Electroporation System 8-Channel Upgrade Package (Cat. Nos. NEON8 and NEON8U), which includes the Neon NxT Electroporation System 8-Channel Pipette, 8-channel pipette station, and 8-channel software activation. This pipette is offered separately for those needing an additional 8-channel pipette or replacement for their existing pipette.
Spezifikation
Transfektion | |
Neon™ NxT Electroporation System | |
Je 1 | |
Neon™ NxT 10-μL and 100-μL |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2520624100089 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | NEON8P |
2520624100060 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | NEON8P |
2520624100083 | Konformitätsbescheinigung | 27/01/2025 | NEON8P |
2520624090009 | Konformitätsbescheinigung | 25/01/2025 | NEON8P |
2520624100037 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | NEON8P |