Learn More
Memmert™ Universalschrank UF mit forcierter Luftumwälzung und TwinDISPLAY
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
Marke:  Memmert™ UF160plus
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12666997
  • 4345.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UFplus.
  • Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
  • Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
  • Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
  • Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY – adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
Spezifikation
5.9 ft.³
Edelstahl (304/1,4301)
Umluftkühlung
20°bis 300 °C
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
20 kg
8
Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem
Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
400 x 560 x 720 mm
584 mm
560 mm
720 mm
400 mm
96 kg
115/230 V
50/60 Hz
CE, cUL, DVE, EAC, GS
TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
161 l
Trockenofen
Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche
Edelstahl
Gehäuse UF160PLUS
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ)
Edelstahl
Bis zu 99,9 °C“ 0,1 / ab 100 °C: 0,5
3 Jahre
745 x 1104 x 584 mm
745 mm
1104 mm
584 mm
122 kg
115/230 V, 50/60 Hz
1.8/3.2 kW