Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
Marke: Thermo Scientific™ 5935-0020
52.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
Schräges Gestell ermöglicht Kippen um 5° bzw. 20°-Neigungswinkel, sodass Nährmedien schräg aushärten können.
- Nach dem Erhitzen im Mikrowellengerät werden die mit Medien gefüllten Röhrchen um 5° oder 20° gekippt
- Die Medien härten bei einer einheitlichen Schräge aus.
- Höheres spezifisches Gewicht als Wasser sorgt für festen Stand im Wasserbad – kein Aufschwimmen
- Autoklavierbar; Hinweis: Wiederholtes Autoklavieren führt zum Nachlassen der mechanischen Festigkeit
Spezifikation
Reagenzglasgestell flach | |
4 x 10 | |
Weiß | |
Polycarbonat | |
Rechteckig | |
20mm Tubes | |
1 | |
28.5cm | |
15.5cm | |
11.5cm | |
20 mm |
Reagenzglasgestell, schräg, weißes PC, 20 mm | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (20 mm) | |
40 | |
2 Tiers | |
4 | |
28,5 x 15,5 x 11,5cm (11 x 6,1 x 4,5 in.) | |
11 in. | |
6.1 in. | |
4,5 in. | |
20 mm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1421669 | Konformitätsbescheinigung | 06/02/2025 | 5935-0020 |
1421335 | Konformitätsbescheinigung | 19/01/2025 | 5935-0020 |
1418850 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5935-0020 |
1404519 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 5935-0020 |
1405284 | Konformitätsbescheinigung | 23/08/2024 | 5935-0020 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.