Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
84.40 € - 278.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell flach |
---|---|
Array | 4 x 10 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Weiß |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11315704
![]() |
Thermo Scientific™
5935-0016 |
15 -16mm Rohre |
278.00 €
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10044850
![]() |
Thermo Scientific™
5935-0020 |
20mm Tubes |
84.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Reagenzglas-Schräggestelle aus Polycarbonat eignen sich zur Inkubation von flüssigen Schrägkulturen.
Schräges Gestell ermöglicht Kippen um 5° bzw. 20°-Neigungswinkel, sodass Nährmedien schräg aushärten können.
- Die Medien härten bei einer einheitlichen Schräge aus.
- 4 x 10 Anordnung
- Autoklavierbar
- Zur einfachen Identifikation mit Zahlen und Buchstaben markiert
- Stapelbar
- Schwimmt im Wasserbad nicht auf
- Wiederholtes Autoklavieren hat ein Nachlassen der mechanischen Festigkeit zur Folge.
Spezifikation
Reagenzglasgestell flach | |
Autoklavierbar | |
Polycarbonat | |
Rechteckig |
4 x 10 | |
Weiß | |
40 | |
2 Tiers |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.