Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus PPCO
GREENER_CHOICE
Mit dem Tri-Clover-Flansch dieser Zentrifugenflaschen können Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers und Probenahmen durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 3120-1000
104.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10242991
  • 131.00 € / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Tri-Clover-Flansch der Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenflaschen aus transparentem Polypropylen-Copolymer können Sie biopharmazeutische aseptische Flüssigkeitstransfers bzw. Anwendungen zur Probenahme durchführen. Die durchscheinenden Zentrifugenflaschen eignen sich perfekt für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina, sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
  • Für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit
  • Polypropylen-Dichtverschlüsse für die Größen 250 ml (DS3131-0038) und 1.000 ml (DS3132-0063) bieten zusätzliche Auslaufsicherheit† bei höheren Geschwindigkeiten und Füllvolumina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
Durchscheinend
16
1000 mL
Nein
Rund
Zentrifugenflasche
97.5 mm
Nein
33,81 oz.
PPCO mit blauer PP-Basis
4
Autoklavierbar
7100 × g
174,2 mm
Polypropylen
Schraubkappe
Dokumentation
Scientific Resources
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1414628 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2025 Catalog Number3120-1000
Chargennummer1349788 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3120-1000
Chargennummer1418484 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2024 Catalog Number3120-1000
Chargennummer1414627 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/10/2024 Catalog Number3120-1000
Chargennummer1411874 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/09/2024 Catalog Number3120-1000
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenflaschen aus PPCO > Kapazität: 1000 ml
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.