Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10420613
250 ml
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 ml
500 ml
Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina.
Nutzen Sie für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss, die perfekt zu den Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren passen. Diese durchscheinenden Flaschen aus transparentem Polycarbonat sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
  • Diese Flaschen aus Polycarbonat erlauben eine einfache Sichtkontrolle der Proben und eignen sich perfekt zur Zentrifugation biologischer und chemischer Proben mit geringer bis mittlerer Geschwindigkeit.
  • Polypropylen-Dichtungsverschluss mit Silikondichtung für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Drehzahlen oder beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen
  • Die Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Bestellinformation:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Thermo Scientific™ Sorvall™ GSA Rotor muss der Adapter für Nalgene-Zentrifugenflaschen (DS3125-0250) verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchscheinend
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 250 ml
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Max. Kraft 27.500 × g
Form Rund
Höhe (metrisch) 135.1 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Breite (angloamerikanisch) 2,432 in.
Länge (angloamerikanisch) 2,432 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,29 in.
Verschlussmaterial Polycarbonat
Durchmesser (metrisch) 61,5 mm
Verschlusstyp Dichtungsverschluss mit Silikondichtung
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt. b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen mit Dichtungsverschluss >