Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen Artikelnummer.: 10589291
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10589291
250 mL, Fiberlite™ Rotoren
Click to view available options
Nominales Fassungsvermögen:
250 mL
500 ml
1000 mL
Zur Verwendung mit (Geräte):
Fiberlite™ Rotoren
IEC-Rotoren
Artikelnummer. 10589291
Marke: Thermo Scientific™ 31220250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Polycarbonat-Zentrifugenflaschen für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina.
Nutzen Sie für die Ernte, Pelletierung und Proteinaufreinigung großer Zellvolumina die Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen, die perfekt zu den Thermo Scientific™ Fiberlite™ Kohlefaserrotoren passen. Diese durchscheinenden Flaschen aus transparentem Polycarbonat sind autoklavierbar und besitzen eine hervorragende mechanische Festigkeit.
Diese Flaschen aus transparentem Polycarbonat erlauben eine einfache Sichtkontrolle der Proben und eignen sich perfekt für die Zentrifugation biologischer und chemischer Proben bei geringer Geschwindigkeit.
  • Verwenden Sie für zusätzliche Auslaufsicherheit† bei maximalen Geschwindigkeiten sowie beim Zentrifugieren gefährlicher Substanzen Polypropylen-Dichtverschlüsse, erhältlich für die Größen 250 ml (DS3131-0038) und 1.000 ml (DS3132-0063)
  • Kat.- 3122-1010 ist für den Gebrauch mit IEC-Rotoren konzipiert
  • Flaschen müssen für eine einwandfreie Funktion zu mindestens 80 % befüllt sein
Bestellinformationen:
Bei der Zentrifugation einer 250 ml-Flasche in einem Thermo Scientific Sorvall GSA Rotor muss der Adapter für Nalgene-Zentrifugenflaschen (DS3125-0250) verwendet werden. Kat.- 3122-1010 ist für den Gebrauch mit IEC-Rotoren.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Polycarbonat-Zentrifugenflaschen
Material Polycarbonat
Anzahl pro Karton 36
Anzahl pro Packung 4
Nominales Fassungsvermögen 250 mL
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Max. Kraft 27.500 x G
Form Rund
Höhe (metrisch) 125,2 mm
Produkttyp Zentrifugenflasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Fiberlite™ Rotoren
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 61,8 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Reference Materials
Manuals
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1280211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number3122-0250
Chargennummer1380447 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2023 Catalog Number3122-0250
Chargennummer1368222 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/08/2022 Catalog Number3122-0250
Chargennummer1367355 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/08/2022 Catalog Number3122-0250
Chargennummer1368213 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/08/2022 Catalog Number3122-0250
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Zentrifugenflaschen >