Learn More
Thermo Scientific™ Zentrifugenflaschen aus Polypropylen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml
750 ml
Beschreibung
Polypropylen-Flasche mit Verschluss
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 750 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 25,36 oz. |
Farbe | Transparenter Körper; Blauer Verschluss |
Material | Polypropylen |
Verschlussfarbe | Blau |
Form | Rund |
Produkttyp | Zentrifugenflasche |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zentrifugenflaschen aus Polypropylen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur