Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit diesen Trichtern, die über lange Stiele und eine externe Rippung verfügen, die die Luftverriegelung überflüssig macht.
Marke:  Thermo Scientific™ 4250-0075
28.64 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10294491
  • 30.15 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
  • Körper des Trichters steht in einem Winkel von 60°; innere Rippen sind für die schnelle Filtration um 58° geneigt
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
77 mm
7 mm
Autoklavierbar
80 mm
114 ml
Polypropylen
Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben: 77 mm; Stiellänge: 80 mm
6 Stück/Packung; 36 Stück/Karton
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1412661 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/09/2024 Catalog Number4250-0075
Chargennummer1401206 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/02/2024 Catalog Number4250-0075
Chargennummer1395769 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/01/2024 Catalog Number4250-0075
Chargennummer1399123 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/01/2024 Catalog Number4250-0075
Chargennummer1398804 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/12/2023 Catalog Number4250-0075
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen > Analysetrichter, Polypropylen, Durchm. oben: 77 mm; Stiellänge: 80mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.