Learn More
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel
GREENER_CHOICE
Der Polypropylenguss mit externen Rillen und Außenrippen verhindert die Dampfblasenbildung
Marke:  Fisherbrand™ 300600-0075
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11987914
  • 109.00 € / 36 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Polypropylen-Spritzguss mit Außenkanten und Außenrippen zur Vermeidung von Dampfblasenbildung
  • Die geriffelten Innenschrägen gewährleisten eine schnelle Filterung
  • Für Standard-Filterpapier
  • Autoklavierbar bis 120 °C (248 °F)
  • Schalenwinkel: 58°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7,7cm
Polypropylen
58° Becken
12.5 cm
100 ml
14,1 cm
Autoklavierbar
8cm
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Fisherbrand™ Analysetrichter mit langem Stiel > Durchmesser oben x Länge unten: 77 x 80 mm; Höhe: 141 mm; Volumen: 100 ml