Learn More
Thermo Scientific™ EasyPep™ MS Probenvorbereitungs-Kit
Artikelnummer. 15947032 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Lysepuffer
MS-Probenvorbereitungskit
Maxi Probenvorbereitungskit
Micro-MS-Probenvorbereitungskit
Mini MS Probenvorbereitungskit
Peptid-Reinigungsplatte
Packungsgröße:
122 Gramm
20 Tests
8 Reaktionen
96 Reaktionen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15947032
Marke: Thermo Scientific™ A40006
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Erstellen Sie in weniger als vier Stunden mithilfe optimierter EasyPep MS-Probenvorbereitungskits hochwertige proteomische Proben für die MS-Analyse.
Die EasyPep Mini MS-Probenvorbereitungskits ermöglichen die effiziente und reproduzierbare Verarbeitung von kultivierten Säugetierzellen, Geweben und Plasma für die proteomische MS-Analyse. Das Kit enthält vorformulierte Puffer, ein Enzym-Gemisch in MS-Qualität, Peptid-Aufreinigungssäulen und ein optimiertes Protokoll zur Erstellung von MS-kompatiblen Peptidproben in weniger als drei Stunden. Die Kits sind für die Verarbeitung von Proteinproben von 10 bis 100 μg mit einer hohen Ausbeute an MS-fähigen Peptiden optimiert.
Vollständig – enthält vorformulierte Reagenzien für die Lyse durch Verdau sowie Peptid-Aufreinigungssäulen und ein optimiertes Protokoll für bis zu 20 Proben
Optimiert – minimierte Anzahl an Schritten und weniger Zeitaufwand für die Probenverarbeitung durch vereinfachte Protokolle und Reagenzien
Flexibel – Reagenzien und Protokolle wurden mit Zellen, Plasma und Gewebeproben für 10 bis 100 µg-Proben optimiert
Zeitersparnis – von mehr als einem Tag auf weniger als drei Stunden verkürzte Verarbeitungszeit der Probe
Kompatibel – Die Endvorbereitung eignet sich für die direkte MS-Analyse und andere nachfolgende Anwendungen, einschließlich TMT-Kennzeichnung.
Die Probenvorbereitung von Peptiden für die MS-Analyse ist aufgrund zahlreicher Schritte und verschiedener Protokolle komplex, was sowohl in Qualität als auch Quantität zu Probenvariabilität führt. Dieses Kit wurde entwickelt, um die Reproduzierbarkeit zu verbessern und gleichzeitig den Vorbereitungs- und Verarbeitungsaufwand zu verringern. Die Anzahl der Schritte und die Verarbeitungszeit wurden durch Zugabe einer Universal-Nuklease zur Reduzierung der Viskosität von Nukleinsäuren (anstelle der Schallexposition), einer schnellen „One-Pot“-Reduktionslösung für die Cystein-Modifikation (Carbamidomethylierung, +57,02) und einem Trypsin/Lys-C Protease-Mix für eine umfassendere Verdauung reduziert. Darüber hinaus enthält das Kit Peptid-Aufreinigungssäulen und Puffer zur Vorbereitung von reinigungsmittelfreien Peptidproben für die MS-Analyse. Die optimierten Reagenzien und das optimierte Protokoll erzeugen hochwertige Peptide, die direkt mit der TMT-Kennzeichnung, der Phosphopeptid-Anreicherung oder anderen nachfolgenden Anwendungen kompatibel bzw. bereit für die MS-Analyse sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mini MS Probenvorbereitungskit
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Kit zur Probenvorbereitung
Produktlinie EasyPep
Versandbedingung Nasseis
Ausgangsmaterial Proteinproben
Endprodukttyp Peptide
Nachweisverfahren Massenspektrometrie
Arbeitsablaufschritt Zelllyse
Menge 20 Reaktionen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 20 TEST EasyPep MiniMS Sample Prep Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formic acid, tris(2-carboyethyl)phosphonium chloride, 2-chloroacetamide, acetonitrile, trypsin