Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen
Thermo Scientific Nalgene Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen ermöglicht die effiziente Lagerung großer Mengen.
Marke:  Thermo Scientific™ HR509X20A-70
266.11 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12787065
  • 322.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen ermöglicht die effiziente Lagerung großer Mengen.
  • Entwickelt für die Langzeitlagerung
  • Verfügt über ein indiziertes Rahmen- und Box-Organisationssystem
  • Das einzigartige Hängegestell ermöglicht eine einfache Probenentnahme
  • Eignet sich für manuelle oder computergestützte Lagerhaltung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grau
5,25 in.
Kryobox, 81-Ampulle
5,25 in.
Für: Locator 4 Plus
Locator™ Plus Kryorahmen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Locator Plus mit Gestellen für Kryobox mit je 81 Ampullen > L x B:5,25 x 5,25; Thermolyne Nr.:HR509X20A 70; für:Locator 4 Plus