Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Reagenzien; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke:  Thermo Scientific™ 2210-0020
46.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10782682
  • 74.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
  • Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
10 l
83B
Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff
250 mm
389 mm
LDPE
1 Ea.
2.5 gal.
Polypropylen
Weiß
64 mm
Lagerung und Transport von Reagenzien
Griffe
6/Cs.
Ballonflasche mit Griff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1420639 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/02/2025 Catalog Number2210-0020
Chargennummer1298468 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2210-0020
Chargennummer1317666 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2210-0020
Chargennummer1417475 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/11/2024 Catalog Number2210-0020
Chargennummer1406121 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2024 Catalog Number2210-0020
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche > 10 L
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.