Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten und Pulver in Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus LDPE mit Griffen. Durch die praktische, weite Öffnung sind Reinigung und Entnahme problemlos möglich und auch ein Rührer kann eingeführt werden. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren. Die Flaschen werden mit einem auslaufsicheren 100 mm-Schraubverschluss aus weißem PP (Polypropylen) geliefert.
- Hergestellt aus Polyethylen niedriger Dichte
- Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
- Weithalsöffnung zur Aufnahme von Rührwerken und geeignet für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver
- Auslaufsicher†/Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 100 – 415 mm |
Farbe | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 6/Cs. |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Mehr anzeigen |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.