Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn Artikelnummer.: 10528081
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10528081
10 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 l
Artikelnummer. 10528081
Marke: Thermo Scientific™ 23180020
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Sammeln und dispensieren Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Die Ballonflaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte haben einen eingearbeiteten Hahnansatz für Komfort, Stabilität und Auslaufsicherheit.
  • Durchgehende Einteilung in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
  • Integrierte Henkel an den Schultern der vier größten Flaschen erleichtern das Tragen
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Mit Schlaufe an 1 gal. (3,8 l) fassenden Flaschen, alle anderen Größen mit Henkel. Flaschen mit Fassungsvermögen von 1 gal. sind nicht graduiert.
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Hahn-Schraubverschluss und TPE-Dichtung † Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 B
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Runde Ballonflaschen mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien
Graduierungen Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
Höhe (metrisch) mit Verschluss 389 mm
Enthält Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn
Material LDPE
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1424923 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/03/2025 Catalog Number2318-0020
Chargennummer1288766 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2318-0020
Chargennummer1310031 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number2318-0020
Chargennummer1414464 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/09/2024 Catalog Number2318-0020
Chargennummer1409587 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/09/2024 Catalog Number2318-0020
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn >