Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflasche mit Hahn, 10 l Artikelnummer.: 10634651
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflasche mit Hahn, 10 l
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10634651
10 l
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
50 l
Artikelnummer. 10634651
Marke: Thermo Scientific™ 23190020
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Lösungen und Medien für die langfristige Lagerung und Dispensierung; Autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Thermo Scientific Nalgene autoklavierbare Abklärflaschen mit Ablasshahn besitzen eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und eignen sich für destilliertes Wasser sowie Nährmedien.
Zum Lagern und Abfüllen von Lösungen und Medien, autoklavierbar, gute Chemikalienbeständigkeit.
Eigenschaften:
  • Permanente Graduierungen in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
  • Integrierte Henkel an den Schultern zum einfachen Tragen
  • Ideal für die Lagerung und Abgabe von Lösungen und Medien; kann vor erneutem Befüllen autoklaviert werden, um Bakterienwachstum zu verhindern
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Inhalt:
Polypropylen-Schraubverschluss
Hinweis:
  • Die Behälter sind für die Langzeitlagerung verwendbar, direkte UV-Bestrahlung sollte jedoch vermieden werden
  • Hals für Gummistopfen der US-Größe Nr. 13.5
  • Verschluss für den Hahn im Lieferumfang enthalten
  • Befolgen Sie die beiliegenden Anweisungen für das Autoklavieren, um ordnungsgemäßes Funktionieren zu gewährleisten
  • Der Schlauchadapter ist nicht autoklavierbar
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Autoklavierbare Ballonflasche mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 250 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lösungen und Medien für die Langzeitlagerung und -dispensierung
Graduierungen Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
Höhe (metrisch) mit Verschluss 389 mm
Enthält Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbare Polypropylen-Ballonflasche mit Hahn, 10 l >