Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eindrückstopfen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
Thermo Scientific Nalgene Eindrückstopfen sind autoklavierbar und zum einfachen Entfernen mit Zuglasche ausgestattet.
36.00 € - 62.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Zentrifugenröhrchenkappe |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung | Vorgesehen für runde und konische Zentrifugenröhrchen von Nalgene |
Material | Polypropylen |
Anzahl pro Packung | 20 |
Benachrichtigungen:
Sind bei hohen Zentrifugen-Drehzahlen nur bedingt auslaufsicher.
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10110481
|
Thermo Scientific™
DS3111-0016 |
Röhrchen mit 16 mm Außendurchmesser |
36.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10292651
|
Thermo Scientific™
DS3111-0017 |
Röhrchen mit 17 mm Außendurchmesser |
38.80 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10374351
|
Thermo Scientific™
DS3111-0018 |
Röhrchen mit 18 mm Außendurchmesser |
44.70 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10728181
|
Thermo Scientific™
DS3111-0025 |
Röhrchen mit 25 mm Außendurchmesser |
45.50 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10564441
|
Thermo Scientific™
DS3111-0029 |
Röhrchen mit 29 mm Außendurchmesser |
47.35 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10334451
|
Thermo Scientific™
DS3111-0030 |
Röhrchen mit 30 mm Außendurchmesser |
45.60 €
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10160571
|
Thermo Scientific™
DS3111-0032 |
Röhrchen mit 32 mm Außendurchmesser |
62.35 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Verschlusskappen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff können dank der praktischen Entnahmelasche einfach aus der Zentrifuge entnommen werden. Diese autoklavierbaren Verschlüsse sind speziell auf runde und konische Nalgene™ Zentrifugenröhrchen ausgelegt. Sie sind während der Zentrifugation mit hoher Drehzahl möglicherweise nicht flüssigkeitsdicht.
DS3111-0030 ist nur mit 50 ml-Zentrifugenröhrchen ohne verstärkten Rand kompatibel.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Zentrifugenröhrchenkappe | |
Vorgesehen für runde und konische Zentrifugenröhrchen von Nalgene | |
20 | |
Nalgene™ |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
20 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.