Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eindrückstopfen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
Verwenden Sie diese Friktions-Fit-Polypropylen-Verschlüsse mit einer praktischen Zuglasche für eine einfache Entnahme aus Zentrifugenröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ DS3111-0029
47.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Sind bei hohen Zentrifugen-Drehzahlen nur bedingt auslaufsicher.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Verschlusskappen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff können dank der praktischen Entnahmelasche einfach aus der Zentrifuge entnommen werden. Diese autoklavierbaren Verschlüsse sind speziell auf runde und konische Nalgene™ Zentrifugenröhrchen ausgelegt. Sie sind während der Zentrifugation mit hoher Drehzahl möglicherweise nicht flüssigkeitsdicht.
Bestellinformationen:
DS3111-0030 passt nur zu 50 ml-Zentrifugenröhrchen ohne verstärkten Rand
Spezifikation
29 mm | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
20 | |
Röhrchen mit 29 mm Außendurchmesser |
Zentrifugenröhrchenkappe | |
Vorgesehen für runde und konische Zentrifugenröhrchen von Nalgene | |
20 | |
Nalgene™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7453659010 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2025 | DS3111-0029 |
7446832010 | Konformitätsbescheinigung | 22/01/2025 | DS3111-0029 |
7444979010 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2025 | DS3111-0029 |
7241018010-COC | Konformitätsbescheinigung | 14/04/2017 | DS3111-0029 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.