Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eindrückstopfen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Friktions-Fit-Polypropylen-Verschlüsse mit einer praktischen Zuglasche für eine einfache Entnahme aus Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Thermo Scientific™ DS3111-0016
36.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10110481
  • 36.60 € / 20 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Sind bei hohen Zentrifugen-Drehzahlen nur bedingt auslaufsicher.
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Verschlusskappen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff können dank der praktischen Entnahmelasche einfach aus der Zentrifuge entnommen werden. Diese autoklavierbaren Verschlüsse sind speziell auf runde und konische Nalgene™ Zentrifugenröhrchen ausgelegt. Sie sind während der Zentrifugation mit hoher Drehzahl möglicherweise nicht flüssigkeitsdicht.
Bestellinformationen:
DS3111-0030 passt nur zu 50 ml-Zentrifugenröhrchen ohne verstärkten Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 mm
Autoklavierbar
Polypropylen
20
Röhrchen mit 16 mm Außendurchmesser
Zentrifugenröhrchenkappe
Vorgesehen für runde und konische Zentrifugenröhrchen von Nalgene
20
Nalgene™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7453678010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog NumberDS3111-0016
Chargennummer7442475010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/01/2025 Catalog NumberDS3111-0016
Chargennummer7209667010-COC Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum24/03/2017 Catalog NumberDS3111-0016
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eindrückstopfen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff > Verschluss Außendurchmesser 16 mm
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.