Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Eindrückstopfen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
Thermo Scientific Nalgene Eindrückstopfen sind autoklavierbar und zum einfachen Entfernen mit Zuglasche ausgestattet.
Marke: Thermo Scientific™ DS3111-0030
41.67 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04600kg
Benachrichtigungen:
Sind bei hohen Zentrifugen-Drehzahlen nur bedingt auslaufsicher.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Verschlusskappen für Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff können dank der praktischen Entnahmelasche einfach aus der Zentrifuge entnommen werden. Diese autoklavierbaren Verschlüsse sind speziell auf runde und konische Nalgene™ Zentrifugenröhrchen ausgelegt. Sie sind während der Zentrifugation mit hoher Drehzahl möglicherweise nicht flüssigkeitsdicht.
DS3111-0030 passt nur zu 50 ml-Zentrifugenröhrchen ohne verstärkten Rand
Spezifikation
Zentrifugenröhrchenkappe | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
20 | |
Röhrchen mit 30 mm Außendurchmesser |
30 mm | |
Vorgesehen für runde und konische Zentrifugenröhrchen von Nalgene | |
20 | |
Nalgene™ |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.