Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Tankauskleidungen aus Polyethylen-Film mit offenem Beutel und flachem Boden ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Flüssigkeitsverarbeitung und verbessern die Mischfähigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 343050-0080
876.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit flachbodigen Offensack-Auskleidungen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankauskleidungen aus Coex-Polyethylenfolie ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Verarbeitung von biopharmazeutischen und diagnostischen Reagenzflüssigkeiten unter Verwendung fester Nalgene zylindrischer Kunststofftanks. Coex-Polyethylenfolie ist frei von tierischen Komponenten (ADCF).
- Passend für Nalgene zylindrische Tanks mit einem Fassungsvermögen von 19 l (5 gal.) bis 787 l (200 gal.)
- Die gamma-bestrahlten, lebensmittelechten Folien sind nicht zytotoxisch und zertifiziert nicht pyrogen
Spezifikation
Tankauskleidung | |
80 gal. | |
Nalgene zylindrische Tanks von 5 gal (19 ) bis 200 | |
10 |
Polyethylen | |
303 L | |
10 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7438619010 | Verarbeitungszertifikat | 22/01/2025 | 343050-0080 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.