Learn More
N-Phenylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10173560
N-Phenylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173560
10 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10173560
Marke: Thermo Scientific Acros 130610100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1664-40-0
Summenformel C8H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.2
MDL-Nummer MFCD00008162
InChI-Schlüssel OCIDXARMXNJACB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenylethylenediamine, n1-phenylethane-1,2-diamine, n-2-aminoethyl aniline, 1,2-ethanediamine, n-phenyl, ethylenediamine, n-phenyl, n-phenyl-1,2-ethanediamine, benzenamine, n-2-aminoethyl, n-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1-phenyl, 2-aminoethyl phenylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 74270
IUPAC-Name N'-Phenylethan-1,2-diamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylethylenediamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 262.0°C to 264.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.5855 to 1.5875
Menge 10 mL
Beilstein 12, 543
Relative Dichte 1.04
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0447956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number130610500,130610100
ChargennummerA0447956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2023 Catalog Number130610500,130610100
ChargennummerA0455796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number130610500,130610100
ChargennummerA0429204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/04/2022 Catalog Number130610500,130610100
ChargennummerA0415742 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2021 Catalog Number130610500,130610100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-Phenylethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >