Learn More
N-(1-naphthyl)ethylendiamindihydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493377
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11493377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17164.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.174 g/mol
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride acts as a coupling agent for the spectrophotometric determination of aromatic amines, aminophenols, phenylenediamines, dinitroanilines, chloroanilines, thiols and sulfonamides. It is also used in the quantitative analysis of nitrate and nitrite in water samples by colorimetry. It is involved in the preparation of (N-1-naphthyl-ethylenediamine)-dichloroplatinum(II) by reacting with potassium tetrachloroplatinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(1-Naphthyl)ethylendiamindiamindihydrochlorid wirkt als Bindemittel für die spektrophotometrische Bestimmung von aromatischen Aminen, Aminophenolen, Phenylendiaminen, Dinitroanilinen, Chloranilinen, Thiolen und Sulfonamiden. Es wird auch in der quantitativen Analyse von Nitrat und Nitrit in Wasserproben mittels Farbmetrik eingesetzt. Es ist an der Herstellung von (N-1-Naphthyl-ethylendiamin)-Dichlorplatin(II) durch Reaktion mit Kaliumtetrachlorplatinat beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser, Alkohol, verdünnter Salzsäure und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Halogensäuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Summenformel C12H16Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
MDL-Nummer MFCD00012556
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 191°C to 199°C
Menge 10 g
Beilstein 3707471
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,6409
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone.
Formelmasse 259.18
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.