Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10025730
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10025730
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10025730
Marke: Thermo Scientific Acros 423990250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin, Dihydrochlorid, >-98,0 % (auf Trockensubstanz), C12H16Cl2N2, CAS-Nummer-1465-25-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
MDL-Nummer MFCD00012556
InChI-Schlüssel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Hinweise zur Zersetzung 200°C
Farbe Beige bis Weiß oder Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C12H16Cl2N2
Strukturformel C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 12, II, 699
Empfindlichkeit (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot water, slightly soluble in acetone and absolute alcohol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-Name N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 259.174
Formelmasse 259.18
Reinheit (%) ≥98.0% (on dry substance)
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number,423990050,423990250,423995000
ChargennummerB0153644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number423991000,423990050,423990250,423995000
ChargennummerB0156021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423991000,423990050,423990250,423995000
ChargennummerB0155548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number423991000,423990050,423990250,423995000
ChargennummerA0459486 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number423991000,423990050,423990250,423995000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >