Learn More
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382967
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382967
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11382967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16280.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine is used as a catalyst in the production of urethane foams. It acts as a complexing agent, plasticizer, surfactant solubilizer and curing agent for epoxy resin. It is also used as a viscosity modifier and as an anti-bloating agent for cattle. It is utilized in piezoelectric crystal detectors of sulfur dioxide and in additives for paint. It serves as a biological buffer as well as reagent for manganese. Further, it finds application in adhesives and sealant chemicals. In addition to this, it is used as a cross-linking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N,N′,N′-Tetrakis(2-Hydroxypropyl)ethylendiamin wird als Katalysator bei der Herstellung von Urethanschaumstoffen verwendet. Es dient als Komplexbildner, Plastifizierer, Tensidlöser und Härter für Epoxidharze. Außerdem wird es als Viskositätsmodifikator und als Antiblähmittel für Rinder eingesetzt. Es wird in piezoelektrischen Kristalldetektoren für Schwefeldioxid und in Additiven für Farben eingesetzt. Es dient als biologischer Puffer sowie als Reagenz für Mangan. Des Weiteren findet es Anwendung in Klebstoffen und Dichtungsmittelchemikalien. Darüber hinaus wird es als Vernetzungsmittel eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Methanol, Ethanol, Toluol, Ethylenglycol und Perchlorethylen.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, Oxidationsmitteln und Chlorformiaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-60-3
Summenformel C14H32N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 292.42
MDL-Nummer MFCD00004534
InChI-Schlüssel NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quadrol, edetol, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxypropyl ethylenediamine, entprol, adeka quadrol, quadrol l, neutrol te, 1,1',1,1'-ethylenedinitrilo tetra-2-propanol, edetolum latin, 2-propanol, 1,1',1,1'-1,2-ethanediyldinitrilo tetrakisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7615
IUPAC-Name 1-[2-[bis(2-Hydroxypropyl)amino]ethyl-(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Dichte 1.03
Siedepunkt 240°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.48
Menge 500 mL
Merck Index 14,3599
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,methanol,ethanol,toluene,ethylene glycol and perchloroethylene.
Formelmasse 292.42
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Chargennummer62200368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Chargennummer60900244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Chargennummer10111061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Chargennummer62000295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL16280.AE,L16280.AP
Name des Produkts
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >