Learn More
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448407
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448407
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11448407
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18494.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tris(hydroxymethyl)aminomethane is used as buffers in biochemistry and molecular biology laboratories. It is used as a primary standard to standardize acid solutions for chemical analysis. It finds application in cell membranes to increase its permeability. As an alternative to sodium bicarbonate, it used in the treatment of metabolic acidosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tris(Hydroxymethyl)aminomethan wird als Puffer in Biochemie- und Molekularbiologie-Labors verwendet. Es wird als primärer Standard zur Standardisierung von Säurelösungen für die chemische Analyse verwendet. Es findet Anwendung in Zellmembranen, um seine Permeabilität zu erhöhen. Als Alternative zu Natriumbikarbonat wird es bei der Behandlung einer metabolischen Azidose verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethylenglykol, Methanol, Ethanol, Dimethylformamid, Aceton, Ethylacetat, Olivenöl, Chloroform und alkalischer Lösung.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-86-1
Summenformel C4H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.136
MDL-Nummer MFCD00004679
InChI-Schlüssel LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris baseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC-Name 2-Amino-2-(Hydroxymethyl)Propan-1,3-Diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Dichte 1.353
Siedepunkt 219°C to 220°C (10 mmHg)
Strukturformel (HOCH2)3CNH2
Menge 100 g
Beilstein 741883
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9772
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethylene glycol,methanol,ethanol,dimethyl formamide,acetone,ethyl acetate,olive oil,chloroform and alkaline solution.
Formelmasse 121.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10202004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/03/5525 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Chargennummer10253010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Chargennummer10250374 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Chargennummer5005H11M Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2022 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Chargennummer10239259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA18494.0E,A18494.36,A18494.22
Name des Produkts
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >